1-Butyl-2-thiourea ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
1-Butylthiourea
Purity: 98%
CAS No.: 1516-32-1
Molecular Formula: C5H12N2S
Formula Weight: 132.23
Odour: Odourless
Melting Point: 76-79°
Beilstein Reference: 1744779
MDL No.: MFCD00022173
Formula:
C₅H₁₂N₂S Punto di fusione: 76…79 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00022173 CAS Number: 1516-32-1 EINECS: 216-165-9 |