4-Nonyloxyaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 50262-67-4
Molecular Formula: C15H25NO
Formula Weight: 235.37
Melting Point: 36-42°
Boiling Point: 176-179°/2mm
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00043622
Formula:
C₁₅H₂₅NO Punto di ebollizione: 176…179 °C (2 mmHg) Punto di fusione: 36…42 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00043622 CAS Number: 50262-67-4 UN: 2811 ADR: 6.1,III |