2-Butanone ossima ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
L08196.AE
L08196.AP
L08196.AU
L08196.AEEA
25.4
EUR
L08196.AE
L08196.AP
L08196.AU
2-Butanone ossima ≥99%
2-Butanone ossima
Purity: 99%
CAS No.: 96-29-7
Molecular Formula: C4H9NO
Formula Weight: 87.12
Flash Point: 62°(144°F)
Refractive Index: 1.4430
Melting Point: -30°
Boiling Point: 152-153°
Beilstein Reference: 1698241
MDL No.: MFCD00013935
Formula:
C₄H₉NO Peso molecolare: 87,12 g/mol Punto di ebollizione: 152…153 °C Punto di fusione: –30 °C Densità: 0,921 Flash Pt: 62 °C (144 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00013935 CAS Number: 96-29-7 EINECS: 202-496-6 |