2-Morpholinoaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-(4-Morpholinyl)aniline
L05660.06
L05660.14
L05660.06EA
78.9
EUR
L05660.06
L05660.14
2-Morpholinoaniline ≥98%
2-Morpholinoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 5585-33-1
Molecular Formula: C10H14N2O
Formula Weight: 178.24
Melting Point: 95-98°
Beilstein Reference: 163926
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00047408
Formula:
C₁₀H₁₄N₂O Peso molecolare: 178,23 g/mol Punto di fusione: 95…98 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047408 CAS Number: 5585-33-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |