Stampa…
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluorophenoxy-ethylbromide
H52403.03 H52403.06
H52403.03EA 125 EUR
H52403.03 H52403.06
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene ≥97%
1-(2-Bromoethoxy)-4-fluorobenzene
Purity: 97+% CAS No.: 332-48-9 Molecular Formula: C8H8BrFO Formula Weight: 219.05 MDL No.: MFCD00044739
Formula: C₈H₈BrFO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044739
CAS Number: 332-48-9