Stampa…
4-Methoxybenzamidoxime ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: N-Hydroxy-4-methoxy-benzamidine
H52141.03 H52141.06
H52141.03EA 80.5 EUR
H52141.03 H52141.06
4-Methoxybenzamidoxime ≥97%
4-Methoxybenzamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 5373-87-5 Molecular Formula: C8H10N2O2 Formula Weight: 166.18 MDL No.: MFCD05664434
Formula: C₈H₁₀N₂O₂
Peso molecolare: 166,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00816993
CAS Number: 5373-87-5