Stampa…
4-Aminobenzamidoxime 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Aminobenzamide oxime, 4-Amino-N'-hydroxybenzimidamide
H51788.03 H51788.06
H51788.03EA 75 EUR
H51788.03 H51788.06
4-Aminobenzamidoxime 97%
4-Aminobenzamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 277319-62-7 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 168-170° MDL No.: MFCD08061151
Formula: C₇H₉N₃O
Peso molecolare: 151.17 g/mol
Punto di fusione: 168…170 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08061151
CAS Number: 277319-62-7