Stampa…
2-Aminobenzamidoxime 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-N-hydroxybenzimidamide
H51782.03 H51782.06
H51782.03EA 93 EUR
H51782.03 H51782.06
2-Aminobenzamidoxime 97%
2-Aminobenzamidoxime
Purity: 97% CAS No.: 16348-49-5 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 71-75° MDL No.: MFCD00492723
Formula: C₇H₉N₃O
Peso molecolare: 151.17 g/mol
Punto di fusione: 71…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00492723
CAS Number: 16348-49-5