Zinco cloruro 0.7 M in THF
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 7646-85-7
Molecular Formula: Cl2Zn
Formula Weight: 136.29
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00011295
Formula:
ZnCl₂ Densità: 0,948 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011295 CAS Number: 7646-85-7 EINECS: 231-592-0 UN: 1993 ADR: 3,II |