Cyclopentanone oxime ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 1192-28-5
Molecular Formula: C5H9NO
Formula Weight: 99.13
Flash Point: 92°(198°F)
Melting Point: 54-58°
Boiling Point: 196°
MDL No.: MFCD00001420
Formula:
C₅H₉NO Punto di ebollizione: 196 °C Punto di fusione: 54…58 °C Flash Pt: 92 °C (198 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001420 CAS Number: 1192-28-5 EINECS: 214-749-8 |