Stampa…
6-Methoxy-2-naphthaldehyde ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
B23943.06 B23943.14 B23943.22
B23943.06EA 47.9 EUR
B23943.06 B23943.14 B23943.22
6-Methoxy-2-naphthaldehyde ≥99%
6-Methoxy-2-naphthaldehyde
Purity: 99% CAS No.: 3453-33-6 Molecular Formula: C12H10O2 Formula Weight: 186.21 Melting Point: 80-82° Beilstein Reference: 1945989
Formula: C₁₂H₁₀O₂
Peso molecolare: 186,21 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00081152
CAS Number: 3453-33-6
EINECS: 222-377-2