N-(3-Aminopropyl)morpholine 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
3-(4-Morpholinyl)propylamine, 3-Morpholinopropan-1-amine, 3-Morpholino propylamine
Purity: 98%
CAS No.: 123-00-2
Molecular Formula: C7H16N2O
Formula Weight: 144.22
Flash Point: 98°(210°F)
Refractive Index: 1.4761
Melting Point: -15°
Boiling Point: 223-225°
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00006184
Formula:
C₇H₁₆N₂O Peso molecolare: 144,22 g/mol Punto di ebollizione: 223…225 °C Punto di fusione: –15 °C Densità: 0,987 Flash Pt: 98 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006184 CAS Number: 123-00-2 EINECS: 204-590-2 ADR: 8,II |