Stampa…
4-(Methylthio)phenylboronic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-(Methylthio)benzeneboronic acid, 4-Thioanisoleboronic acid
B23454.03 B23454.06 B23454.14
B23454.03EA 40 EUR
B23454.03 B23454.06 B23454.14
4-(Methylthio)phenylboronic acid ≥97%
4-(Methylthio)phenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 98546-51-1 Molecular Formula: C7H9BO2S Formula Weight: 168.02 Melting Point: ca 208-212° Beilstein Reference: 3247219
Formula: C₇H₉BO₂S
Peso molecolare: 168,02 g/mol
Punto di fusione: ∼ 208…212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00093410
CAS Number: 98546-51-1