4-Formylmorpholine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Purity: 99%
CAS No.: 4394-85-8
Molecular Formula: C5H9NO2
Formula Weight: 115.13
Flash Point: 118°(244°F)
Refractive Index: 1.4860
Melting Point: 20-23°
Boiling Point: 239-241°
Beilstein Reference: 110293
MDL No.: MFCD00006170
Formula:
C₅H₉NO₂ Punto di ebollizione: 239…241 °C Punto di fusione: 20…23 °C Densità: 1,150 Flash Pt: 118 °C (244 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006170 CAS Number: 4394-85-8 EINECS: 224-518-3 |