Stampa…
3,3-Diphenylpropylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
Synonyms: 3,3-Diphenylpropan-1-amine
B22953.14 B22953.22
B22953.14EA 83.2 EUR
B22953.14 B22953.22
3,3-Diphenylpropylamine 97%
3,3-Diphenylpropylamine
Purity: 97% CAS No.: 5586-73-2 Molecular Formula: (C6H5)2CHCH2CH2NH2 Formula Weight: 211.31 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5830 Melting Point: 24-29° Boiling Point: 166°/2mm Beilstein Reference: 1958595 MDL No.: MFCD00008202
Formula: C₁₅H₁₇N
Punto di ebollizione: 166 °C (2 mmHg)
Punto di fusione: 24…29 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008202
CAS Number: 5586-73-2
EINECS: 226-984-3