Benzo[b]thiophene-2-boronic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 98437-23-1
Molecular Formula: C8H7BO2S
Formula Weight: 178.02
Melting Point: ca 255°
Beilstein Reference: 1637924
Formula:
C₈H₇BO₂S Punto di fusione: ∼ 255 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01075674 CAS Number: 98437-23-1 |