N-(2-Hydroxyethyl)morpholine ≥99%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 99%
CAS No.: 622-40-2
Molecular Formula: C6H13NO2
Formula Weight: 131.18
Flash Point: 99°(210°F)
Refractive Index: 1.4775
Melting Point: 1-2°
Boiling Point: 226-228°
Beilstein Reference: 104375
MDL No.: MFCD00006180
Formula:
C₆H₁₃NO₂ Punto di ebollizione: 226…228 °C Punto di fusione: 1…2 °C Densità: 1,080 Flash Pt: 99 °C (210 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00006180 CAS Number: 622-40-2 EINECS: 210-734-5 |