β-Chloro-4'-fluoropropiophenone ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-Chloro-1-(4-fluorophenyl)propan-1-one, 3-Chloro-4′-fluoropropiophenone, 3-Chloro-4'-fluoropropiophenone
Purity: 97%
CAS No.: 347-93-3
Molecular Formula: C9H8ClFO
Formula Weight: 186.61
Melting Point: 46-49°
Boiling Point: 100-103°/3mm
MDL No.: MFCD00000991
Formula:
C₉H₈ClFO Peso molecolare: 186,61 g/mol Punto di ebollizione: 100…103 °C (3 mmHg) Punto di fusione: 46…49 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000991 CAS Number: 347-93-3 EINECS: 206-475-2 |