Desyl chloride ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98%
CAS No.: 447-31-4
Molecular Formula: C14H11ClO
Formula Weight: 230.69
Melting Point: 64-69°
Beilstein Reference: 744474
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00000858
Formula:
C₁₄H₁₁ClO Punto di fusione: 64…69 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000858 CAS Number: 447-31-4 EINECS: 207-181-7 UN: 3261 ADR: 8,III |