Methyl-3-ethoxythiophene-2-carboxylate ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 139926-22-0
Molecular Formula: C8H10O3S
Formula Weight: 186.23
Melting Point: 72-74°
MDL No.: MFCD00102116
Formula:
C₈H₁₀O₃S Punto di fusione: 72…74 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00102116 CAS Number: 139926-22-0 |