3-Ethoxy-2-thenoic acid ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 139926-23-1
Molecular Formula: C7H8O3S
Formula Weight: 172.20
Melting Point: 121-123°
MDL No.: MFCD00205205
Formula:
C₇H₈O₃S Punto di fusione: 121…123 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00205205 CAS Number: 139926-23-1 |