Stampa…
4-Morpholinoaniline ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(4-Morpholinyl)aniline
B20292.06 B20292.14
B20292.06EA 41.8 EUR
B20292.06 B20292.14
4-Morpholinoaniline ≥98%
4-Morpholinoaniline
Purity: 98+% CAS No.: 2524-67-6 Molecular Formula: C10H14N2O Formula Weight: 178.24 Melting Point: 129-133° Beilstein Reference: 150957 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00006169
Formula: C₁₀H₁₄N₂O
Peso molecolare: 178,23 g/mol
Punto di fusione: 129…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006169
CAS Number: 2524-67-6
EINECS: 219-760-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III