1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)thiourea ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 175277-17-5
Molecular Formula: C9H6F6N2S
Formula Weight: 288.22
Melting Point: 168-172°
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00041172
Formula:
C₉H₆F₆N₂S Punto di fusione: 168…172 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041172 CAS Number: 175277-17-5 ADR: 6.1,III |