N-Methylmorpholine-N-oxide 50% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Methylmorpholine N-Oxide, 4-Methylmorpholine 4-oxide
CAS No.: 7529-22-8
Molecular Formula: C5H11NO2
Formula Weight: 117.15
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Physical Form: Liquid
Density: 1.140
Refractive Index: 1.4220
Appearance: Colourless to yellow
Melting Point: -20°
Boiling Point: 118-119°
MDL No.: MFCD00005947
Formula:
C₅H₁₁NO₂ Peso molecolare: 117,15 g/mol Punto di ebollizione: 118…119 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 1,140 Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005947 CAS Number: 7529-22-8 EINECS: 231-391-8 |