Stampa…
2-Bromo-6-methoxynaphthalene ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
A19450.09 A19450.18
A19450.09EA 39 EUR
A19450.09 A19450.18
2-Bromo-6-methoxynaphthalene ≥98%
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
Purity: 98% CAS No.: 5111-65-9 Molecular Formula: C11H9BrO Formula Weight: 237.10 Melting Point: 105-110° Boiling Point: 160-164°/3mm MDL No.: MFCD00004062
Formula: C₁₁H₉BrO
Peso molecolare: 237,1 g/mol
Punto di ebollizione: 160…164 °C (3 mmHg)
Punto di fusione: 105…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004062
CAS Number: 5111-65-9
EINECS: 225-837-0