3-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 23806-24-8
Molecular Formula: C6H6O2S
Formula Weight: 142.18
Melting Point: 144-149°
Beilstein Reference: 116184
Formula:
C₆H₆O₂S Punto di fusione: 144…149 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005438 CAS Number: 23806-24-8 EINECS: 245-894-5 |