Stampa…
1,3-Diphenylurea ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
A18720.14 A18720.22
A18720.14EA 34.8 EUR
A18720.14 A18720.22
1,3-Diphenylurea ≥98%
1,3-Diphenylurea
Purity: 98% CAS No.: 102-07-8 Molecular Formula: C6H5NHCONHC6H5 Formula Weight: 212.25 Melting Point: 240-244° Boiling Point: 260° dec. Merck Reference: 14,1785 MDL No.: MFCD00003017
Formula: C₁₃H₁₂N₂O
Punto di ebollizione: 260 °C (dec.)
Punto di fusione: 240…244 °C
Densità: 1,239
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003017
CAS Number: 102-07-8
EINECS: 203-003-7
Merck Index: 14,1785