Stampa…
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
A18540.03 A18540.06 A18540.14
A18540.03EA 27.1 EUR
A18540.03 A18540.06 A18540.14
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone ≥98%
4'-Hydroxy-3'-methylacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 876-02-8 Molecular Formula: C9H10O2 Formula Weight: 150.18 Melting Point: 107-109° Boiling Point: 175°/1mm MDL No.: MFCD00002231
Formula: C₉H₁₀O₂
Peso molecolare: 150,18 g/mol
Punto di ebollizione: 175 °C (1 mmHg)
Punto di fusione: 107…109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002231
CAS Number: 876-02-8
EINECS: 212-880-5