4'-Benzyloxyacetophenone ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
4-Benzyloxyacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 54696-05-8
Molecular Formula: C15H14O2
Formula Weight: 226.28
Melting Point: 91-92°
Beilstein Reference: 1912124
Formula:
C₁₅H₁₄O₂ Punto di fusione: 91…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00017247 CAS Number: 54696-05-8 |