Stampa…
5-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methylthiophene-2-carboxylic acid
A17737.06 A17737.14
A17737.06EA 49.4 EUR
A17737.06 A17737.14
5-Methyl-2-thenoic acid ≥98%
5-Methyl-2-thenoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 1918-79-2 Molecular Formula: C6H6O2S Formula Weight: 142.18 Melting Point: 136-138° Beilstein Reference: 113857
Formula: C₆H₆O₂S
Peso molecolare: 142,18 g/mol
Punto di fusione: 136…138 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005439
CAS Number: 1918-79-2
EINECS: 217-640-3