1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 6651-36-1
Molecular Formula: C9H18OSi
Formula Weight: 170.33
Flash Point: 42°(107°F)
Refractive Index: 1.4470
Boiling Point: 165°
Beilstein Reference: 1859394
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00001541
Formula:
C₉H₁₈OSi Punto di ebollizione: 165 °C Densità: 0,883 Flash Pt: 42 °C (107 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001541 CAS Number: 6651-36-1 EINECS: 229-675-1 ADR: 3,III |