4-Nitrophenethyl bromide ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 5339-26-4
Molecular Formula: C8H8BrNO2
Formula Weight: 230.07
Melting Point: 67-71°
Boiling Point: 116°/0.2mm
MDL No.: MFCD00007386
Formula:
C₈H₈BrNO₂ Punto di ebollizione: 116 °C (0,2 mmHg) Punto di fusione: 67…71 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00007386 CAS Number: 5339-26-4 EINECS: 226-271-7 |