Benzyltrimethylammonium hydroxide 40% (w/w) in methanol
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
CAS No.: 100-85-6
Molecular Formula: C10H17NO
Formula Weight: 167.25
Flash Point: 15°(59°F)
Refractive Index: 1.4270
Odour: Ammonia-like
Boiling Point: 65°
Beilstein Reference: 3917256
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00008281
Formula:
C₁₀H₁₇NO Punto di ebollizione: 65 °C Densità: 0,920 Flash Pt: 15 °C (59 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00008281 CAS Number: 100-85-6 EINECS: 202-895-5 UN: 2924 ADR: 3,II |