2-Cloroetilammina cloridrato ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 98+%
CAS No.: 870-24-6
Molecular Formula: ClCH2CH2NH2.HCl
Formula Weight: 115.99
Odour: Odourless
pH: 2-3
Melting Point: 143-148°
Beilstein Reference: 3590304
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00012887
Formula:
C₂H₇Cl₂N Punto di fusione: 143…148 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012887 CAS Number: 870-24-6 EINECS: 212-793-2 UN: 3261 ADR: 8,III |