Stampa…
Perfluoro(methylcyclohexane) ≥94%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: FlutecR PP2
A14233.22 A14233.14
A14233.22EA 179 EUR
A14233.22 A14233.14
Perfluoro(methylcyclohexane) ≥94%
Perfluoro(methylcyclohexane)
Purity: 94% CAS No.: 355-02-2 Molecular Formula: C7F14 Formula Weight: 350.06 Refractive Index: 1.3 00 Odour: Odourless Boiling Point: 75-76° Beilstein Reference: 1915981 MDL No.: MFCD00001468
Formula: C₇F₁₄
Peso molecolare: 350,05 g/mol
Punto di ebollizione: 75…76 °C
Punto di fusione: –70 °C
Densità: 1,800
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001468
CAS Number: 355-02-2
EINECS: 206-573-5