Stampa…
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Synonyms: NBD chloride, 4-Chloro-7-Nitrobenz-2-Oxa-1,3-Diazole, NBD-Cl
A14165.06 A14165.14
A14165.06EA 64.5 EUR
A14165.06 A14165.14
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan ≥99%
4-Chloro-7-nitrobenzofurazan
Purity: 99% CAS No.: 10199-89-0 Molecular Formula: C6H2ClN3O3 Formula Weight: 199.56 Melting Point: 96-100° Beilstein Reference: 614212
Formula: C₆H₂ClN₃O₃
Peso molecolare: 199,55 g/mol
Punto di fusione: 96…100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005808
CAS Number: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4