Stampa…
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 96%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
A13304.06 A13304.22 A13304.14
A13304.06EA 27.7 EUR
A13304.06 A13304.22 A13304.14
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde 96%
4-Bromothiophene-2-carbaldehyde
Purity: 96% CAS No.: 18791-75-8 Molecular Formula: C5H3BrOS Formula Weight: 191.05 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 44-48° Boiling Point: 114-115°/11mm MDL No.: MFCD00005431
Formula: C₅H₃BrOS
Punto di ebollizione: 114…115 °C (11 mmHg)
Punto di fusione: 44…48 °C
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00005431
CAS Number: 18791-75-8
EINECS: 242-577-3