Stampa…
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Dimethylamino) benzonitrile
A13117.06 A13117.14
A13117.06EA 30.5 EUR
A13117.06 A13117.14
4-(Dimethylamino)benzonitrile 98%
4-(Dimethylamino)benzonitrile
Purity: 98% CAS No.: 1197-19-9 Molecular Formula: C9H10N2 Formula Weight: 146.19 Melting Point: 72-76° Boiling Point: 317-319° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00001815
Formula: C₉H₁₀N₂
Peso molecolare: 146,19 g/mol
Punto di ebollizione: 317…319 °C
Punto di fusione: 72…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001815
CAS Number: 1197-19-9
EINECS: 214-819-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III