Benzo[b]thiophene ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98+%
CAS No.: 95-15-8
Molecular Formula: C8H6S
Formula Weight: 134.20
Flash Point: 91°(195°F)
Odour: Unpleasant
Boiling Point: 221-222°
Beilstein Reference: 80580
Merck Reference: 14,9303
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00005864
Formula:
C₈H₆S Punto di ebollizione: 221…222 °C Punto di fusione: 28…32 °C Densità: 1,149 Flash Pt: 91 °C (195 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00005864 CAS Number: 95-15-8 EINECS: 202-395-7 ADR: 9,III Merck Index: 14,9303 |