Dichloro(diphenyl)silane ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Pericolo
|
Purity: 97%
CAS No.: 80-10-4
Molecular Formula: C12H10Cl2Si
Formula Weight: 253.20
Flash Point: 157°(314°F)
Refractive Index: 1.5790
Odour: Pungent
Melting Point: -22°
Boiling Point: 303-304°
Beilstein Reference: 609882
UN No.: 1769
MDL No.: MFCD00000489
Formula:
C₁₂H₁₀Cl₂Si Punto di ebollizione: 303…304 °C Punto di fusione: –22 °C Densità: 1,208 Flash Pt: 157 °C (314 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000489 CAS Number: 80-10-4 EINECS: 201-251-0 UN: 1769 ADR: 8,II |