Salicylaldoxime ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
2-Hydroxybenzaldehyde oxime
Purity: 98%
CAS No.: 94-67-7
Molecular Formula: C7H7NO2
Formula Weight: 137.14
Melting Point: 55-59°
Beilstein Reference: 1859881
Merck Reference: 14,8327
MDL No.: MFCD00002120
Formula:
C₇H₇NO₂ Peso molecolare: 137.14 g/mol Punto di fusione: 55…59 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00002120 CAS Number: 94-67-7 EINECS: 202-353-8 |