α-Benzoinoxime ≥98%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms:
2-Hydroxy-1,2-diphenylethanone oxime, α-Benzoin oxime
Purity: 98+%
CAS No.: 441-38-3
Molecular Formula: C14H13NO2
Formula Weight: 227.26
Melting Point: 151-154°
Beilstein Reference: 2051941
Merck Reference: 14,1094
MDL No.: MFCD00004501
Formula:
C₁₄H₁₃NO₂ Peso molecolare: 227,26 g/mol Punto di fusione: 151…154 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004501 CAS Number: 441-38-3 EINECS: 207-127-2 Merck Index: 14,1094 |