Stampa…
Benzoin methyl ether ≥97%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 1,2-Diphenyl-2-methoxyethan-1-one, 2-Methoxy-1,2-diphenylethanone
A10296.14 A10296.22 A10296.36
A10296.14EA 48 EUR
A10296.14 A10296.22 A10296.36
Benzoin methyl ether ≥97%
Benzoin methyl ether
Purity: 97% CAS No.: 3524-62-7 Molecular Formula: C15H14O2 Formula Weight: 226.28 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 46-50° Boiling Point: 188-189°/15mm Beilstein Reference: 2052112 Merck Reference: 14,1093 MDL No.: MFCD00008492
Formula: C₁₅H₁₄O₂
Peso molecolare: 226,27 g/mol
Punto di ebollizione: 188…189 °C (15 mmHg)
Punto di fusione: 46…50 °C
Densità: 1,128
Flash Pt: >110 °C (230 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00008492
CAS Number: 3524-62-7
EINECS: 222-538-7
Merck Index: 14,1093