Stampa…
Benzoin ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Synonyms: 2-Hydroxy-2-phenylacetophenone
A10188.0B A10188.0I A10188.30
A10188.0BEA 70.2 EUR
A10188.0B A10188.0I A10188.30
Benzoin ≥99%
Benzoin
Purity: 99% CAS No.: 119-53-9 Molecular Formula: C14H12O2 Formula Weight: 212.25 Flash Point: 181°(357°F) Odour: Pleasant Boiling Point: 334-344° Beilstein Reference: 391839 Merck Reference: 14,1093 MDL No.: MFCD00004496
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Peso molecolare: 212,25 g/mol
Punto di ebollizione: 334…344 °C
Punto di fusione: 131…136 °C
Densità: 1,310
Flash Pt: 181 °C (357 °F)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004496
CAS Number: 119-53-9
EINECS: 204-331-3
Merck Index: 14,1093