Decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane tech. 90%, grado tecnico
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 90%
CAS No.: 335-27-3
Molecular Formula: C8F16
Formula Weight: 400.06
Physical Form: Liquid
Density: 1.828
Melting Point: -55°
Boiling Point: 101-102°
Beilstein Reference: 2064147
MDL No.: MFCD00001469
Formula:
C₈F₁₆ Punto di ebollizione: 101…102 °C Punto di fusione: –55 °C Densità: 1,828 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001469 CAS Number: 335-27-3 EINECS: 206-386-9 |