N-Phenyl-p-toluidine ≥98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 98%
CAS No.: 620-84-8
Molecular Formula: C13H13N
Formula Weight: 183.25
Flash Point: 155°(311°F)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 85-86°
Boiling Point: 334°
MDL No.: MFCD00092921
Formula:
C₁₃H₁₃N Punto di ebollizione: 334 °C Punto di fusione: 85…86 °C Flash Pt: 155 °C (311 °F) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00092921 CAS Number: 620-84-8 EINECS: 210-655-6 |