2,6-Dimethylbenzonitrile ≥97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Purity: 97%
CAS No.: 6575-13-9
Molecular Formula: C9H9N
Formula Weight: 131.18
Odour: Almond-like
Melting Point: 88-92°
Beilstein Reference: 1932523
MDL No.: MFCD00037166
Formula:
C₉H₉N Punto di fusione: 88…92 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00037166 CAS Number: 6575-13-9 EINECS: 229-503-5 |