Stampa…
Tetrabutylammonium sulphate 50% (w/w) in soluzione acquosa
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
Attenzione
41723.AE 41723.K4 41723.AP
41723.AEEA 59.1 EUR
41723.AE 41723.K4 41723.AP
Tetrabutylammonium sulphate 50% (w/w) in soluzione acquosa
Tetrabutylammonium sulphate
CAS No.: 2472-88-0 Molecular Formula: [[CH3(CH2)3]4N]2SO4 Formula Weight: 580.06 Physical Form: Liquid Odour: Unpleasant MDL No.: MFCD00216632
Phase transfer catalyst, neutral pH
Formula: C₃₂H₇₂N₂O₄S
Peso molecolare: 581 g/mol
Punto di ebollizione: 84 °C
Densità: 1.01
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00216632
CAS Number: 2472-88-0
EINECS: 219-593-4