2-Cloroetilammina cloridrato 98%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₂H₇Cl₂N Punto di fusione: 140…150 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012887 CAS Number: 870-24-6 EINECS: 212-793-2 ADR: 8,III |
Appearance | White to light beige Crystalline powder, crystals or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 140 to 150 °C |
Loss on drying | ≤1 % |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |