Methyldiphenylamine 97%
Fornitore: Thermo Fisher Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₃H₁₃N Punto di fusione: –7,6 °C Flash Pt: >93 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00041900 CAS Number: 552-82-9 EINECS: 209-023-2 |
Appearance | Clear yellow to orange-red Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6215 to 1.6235 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |